Learn More
4-Bromo-1-butene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
€ 70.45 - € 395.97
Chemical Identifiers
CAS 5162-44-7
Molecular Formula C4H7Br
Molecular Weight (g/mol) 135
MDL Number MFCD00000258
InChI Key DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@Show MoreShow Less
PubChem CID 21241
IUPAC Name 4-bromobut-1-ene
SMILES C=CCCBr
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Packaging Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Packaging Price Quantity & Availability  
10523351
SDS View Documents
Thermo Scientific Acros
173550050
5 mL Glass bottle
€ 70.45
5mL
10533351
SDS View Documents
Thermo Scientific Acros
173550250
25 mL Glass bottle
€ 240.20
25mL
10543351
SDS View Documents
Thermo Scientific Acros
173550500
50 mL Glass bottle
€ 395.97
50mL
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Show More
Videos
Safety and Handling
Show More
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
4-Bromo-1-butene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato