Learn More
Applied Biosystems™ 3500xL Dx Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 50 cm
A radio frequency identification tag is built into the frame for tracking critical run information, which is then reported on the software dashboard.
Marca:  Applied Biosystems™ 4404688
2717.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "24365" to get your promotional price.
Código de producto. 15958826
  • € 3040.00 / Each
Explore más ofertas especiales
Includes: Ambient, 1 array with 24 capillaries
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
These internally uncoated 50-cm capillaries are supplied in assemblies of 24 capillaries per array, with a built-in frame for easy installation. Radio frequency identification (RFID) tag is built into the frame for tracking critical run information, which is then reported on the software dashboard. The array can be used for 160 injections in Dx mode.
This product is intended for in vitro diagnostic use on the 3500xL Dx Genetic Analyzer and is not validated for use with other systems or applications. Refer to the 3500 Dx Genetic Analyzer User Guide for further details.
These internally uncoated 50cm capillaries are supplied in preassembled sets assemblies of 24 capillaries per array, with a built-in frame for easy installation.
Información de órdenes
Each
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50 cm
3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer
3500xL Dx Genetic Analyzer
Room Temperature
Ambient, 1 array with 24 capillaries
Sequencing
1 Array
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Applied Biosystems™ 3500xL Dx Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 50 cm > 50 cm
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For In Vitro Diagnostic Use Only