Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Laboratory Offset Spoon with Long Reach
Nickel Electro™ Stainless Steel Laboratory Offset Spoon with Long Reach is ideal for retrieving powders, granules, solids, and viscous liquids from jars.
Brand:  Nickel Electro™ 8206
Product Code. 12977335
  • € 13.50 / Each
Estimated Shipment: 11-03-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stainless steel 304
  • Non-magnetic
  • Bright finish
  • The unique curved shape spoon allows contact with all corners of bottles and containers reducing sample losses.
  • The alternate end can be used as a scraper to chip away at hard samples or used as a spatula for sampling or lifting.
Spezifikation
Spezifikation
1 Ea.
Autoclavable
Bright
-196°C to +550°C
300 mm
Sterile
Laboratory Spoon
For Sterile Applications
Stainless Steel
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Nickel Electro™ Stainless Steel Laboratory Offset Spoon with Long Reach > LengthMetric: 300mm
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt