Läs mer
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7057044
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek
1g
250mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15482729
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H66356.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92525-10-5
Molecular Formula C4H5IN2
Molecular Weight (g/mol) 208.002
MDL Number MFCD08435890
InChI Key SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo-1-methyl, 3-iodo-1-methy-1h-pyrazole, iodo-n-methylpyrazole, 3-idio-1-methylpyrazole, 3-iodanyl-1-methyl-pyrazole, 1h-pyrazole,3-iodo-1-methyl, 3 5-iodopyrazole, 1-me
PubChem CID 13334057
IUPAC Name 3-iodo-1-methylpyrazole
SMILES CN1C=CC(=N1)I
Specifikationer
Color Brown
Density 1.936 g/mL
Flash Point 110°C (230°F)
Refractive Index 1.588
Quantity 250 mg
Sensitivity Light sensitive
Formula Weight 208
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.