Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Micrometer Pore Sizes
Brand: RETSCH 60.140.000080
This item is not returnable.
View return policy
Especificaciones
1Each | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
25.4mm | |
203.2 mm | |
Stainless Steel |
80 μm | |
ISO 3310/1 | |
Shaker AS 300 | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido