Läs mer
Läs mer
2-Propanol CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 L
100 mL
185 L
2 L
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
72 x 2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100mL
185 L
2 L
2.5 L
Pack of 4
Pack of 6
Pack of 72
Beskrivning
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | -89.5°C |
| Density | 0.785g/mL at 25°C |
| Boiling Point | 82°C |
| Quantity | 185 L |
| Refractive Index | n20/D 1.377 |
| Linear Formula | (CH3)2CHOH |
| Vapor Pressure | 44mmHg (25°C) |
| Beilstein | 635639 |
| Formula Weight | 60.1g/mol |
| Percent Purity | 99.9% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2-Propanol
- Danger
- Flammable liquid Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H336-May cause drowsiness or dizziness.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering