Learn More
2-Cyanobenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Melting Point | 42°C to 45°C |
| Quantity | 250 mg |
| Formula Weight | 187 |
| Chemical Name or Material | 2-Cyanobenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido