Learn More
2,3-Butanedione monoxime, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10113250
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Packaging:
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 57-71-6
Molecular Formula C4H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 101.11
MDL Number MFCD00002116
InChI Key FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Synonym 2,3-butanedione monoxime, diacetyl monoxime, diacetylmonoxime, biacetyl monoxime, biacetyl monooxime, diacetyl monooxime, diacetylmonooxime, 2-oximino-3-butanone, 3-oximino-2-butanone, 2,3-butanedione-2-monoxime
PubChem CID 6409633
ChEBI CHEBI:4480
IUPAC Name (3E)-3-hydroxyiminobutan-2-one
SMILES CC(=O)C(\C)=N\O
Especificaciones
Melting Point 74°C to 76°C
Color White
Boiling Point 185°C to 186°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Plastic bottle
Linear Formula CH3C(=NOH)COCH3
Quantity 100 g
Beilstein 01,772
Solubility Information (5% in water) Clear to slightly hazy
Formula Weight 101.1
Percent Purity 98%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 2, 3-Butanedione monoxime
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado