Learn More
2,2'-Furoin, 98%
Product Code. p-7022469
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11472328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15272.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 552-86-3 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 552-86-3
Molecular Formula C10H8O4
Molecular Weight (g/mol) 192.17
MDL Number MFCD00003246
InChI Key MIJRFWVFNKQQDK-UHFFFAOYNA-N
Synonym furoin, 2,2'-furoin, 1,2-di furan-2-yl-2-hydroxyethanone, furoylfurylcarbinol, ethanone, 1,2-di-2-furanyl-2-hydroxy, alpha-furoin, .alpha.-furoin, ethanone, 1,2-di-2-furyl-2-hydroxy, 1,2-bis furan-2-yl-2-hydroxyethan-1-one, 1,2-di-2-furanyl-2-hydroxyethanone
PubChem CID 11100
IUPAC Name 1,2-bis(furan-2-yl)-2-hydroxyethanone
SMILES OC(C(=O)C1=CC=CO1)C1=CC=CO1
Especificaciones
Melting Point 137°C to 139°C
Quantity 5 g
Beilstein 383995
Formula Weight 192.17
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,2'-Furoin
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado