Learn More
1-Naphthylacetyl chloride, 95%
Codice prodotto. p-7033292
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11395369
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50386.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 5121-00-6 | C12H9ClO | 204.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5121-00-6
Molecular Formula C12H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 204.65
MDL Number MFCD00175852
InChI Key DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride
PubChem CID 2795386
IUPAC Name 2-(naphthalen-1-yl)acetyl chloride
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Specifica
Density 1.23
Boiling Point 130°C (0.6 mmHg)
Odor Pungent
Refractive Index 1.621
Quantity 1 g
UN Number UN3265
Formula Weight 204.66
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 1-Naphthylacetyl chloride
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato