Learn More
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline, 98%
Produktkode p-4509942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Packaging:
Glass bottle
Förpackningsstorlek
100g
2.5kg
25g
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 10765801
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 138270250
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 635-46-1 | C9H11N | 133.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 635-46-1
Molecular Formula C9H11N
Molecular Weight (g/mol) 133.19
MDL Number MFCD00006693
InChI Key LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline
PubChem CID 69460
ChEBI CHEBI:213323
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydroquinoline
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2C1
Tekniske data
Melting Point 15.0°C to 17.0°C
Color Yellow
Density 1.0600g/mL
Boiling Point 249.0°C
Flash Point 100°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.5930 to 1.5950
Quantity 25 g
Beilstein 20,262
Specific Gravity 1.06
Solubility Information Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol
Viscosity 12.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight 133.19
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Signalord
  • Danger
Farekategori
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Carcinogenicity Category 1B
  • Specific target organ toxicity Category 3
Faresætning
  • H350-May cause cancer.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.